1-Methyl-3-phenylpiperazin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
MEFPIP
MM1005.07
PROOMM1005.07EA
1200
EUR
PROOMM1005.07
1-Methyl-3-phenylpiperazin
1-Methyl-3-phenylpiperazin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD03411603 CAS-Nummer: 5271-27-2 EINECS: 431-180-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |