Hydrochinonmonomethylether

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol

MM1131.00
PROOMM1131.00EA 234 EUR
PROOMM1131.00
Hydrochinonmonomethylether
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR