Phenylsalicylat

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: Phenyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäurephenylester, 2-Hydroxybenzoesäurephenylester

NE9304
PROONE9304EA 75 EUR
PROONE9304
Phenylsalicylat
Phenylsalicylat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Dichte: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002213
CAS-Nummer: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR