Kupfer
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1034
PROONIST-1034EA 946 EUR
PROONIST-1034
Kupfer
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545