L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: L(+)-Kaliumbitartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumsalz, L(+)-Kaliumtartrat monobasisch
NIST-188
PROONIST-188EA 954 EUR
PROONIST-188
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM