Siliciumnitrid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Silicon(IV) nitride
NIST-1900
PROONIST-1900EA
666
EUR
PROONIST-1900
Siliciumnitrid
Siliciumnitrid
Formel:
N₄Si₃ Molecular Weight: 140,28 g/mol |
MDL:
MFCD00011230 CAS-Nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |