Ethylencarbonat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanon, Ethylenglycolcarbonat
NIST-1972
PROONIST-1972EA 2550 EUR
PROONIST-1972
Ethylencarbonat
Ethylencarbonat
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88.06 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 36
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1
EINECS: 202-510-0