3-Chlorbenzoesäure

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

NIST-2144
PROONIST-2144EA 684 EUR
PROONIST-2144
3-Chlorbenzoesäure
3-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002491
CAS-Nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR