HEPES Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure Natriumsalz
NIST-2182
PROONIST-2182EA 982 EUR
PROONIST-2182
HEPES Natriumsalz
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 260,29 g/mol
Schmelzpunkt: ? 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM