Kaliumhydrogenphthalat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2185
PROONIST-2185EA 972 EUR
PROONIST-2185
Kaliumhydrogenphthalat
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Schmelzpunkt: 295…300 °C
Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM