Silicium
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-57B
PROONIST-57BEA 2210 EUR
PROONIST-57B
Silicium
Silicium
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635