Nickel

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

NIST-772A
PROONIST-772AEA 755 EUR
PROONIST-772A
Nickel
Nickel
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR