Rubidiumchlorid

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Rubidiumchloride

NIST-984
PROONIST-984EA 884 EUR
PROONIST-984
Rubidiumchlorid
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR