Blei
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
NIST-C2417
PROONIST-C2417EA 1220 EUR
PROONIST-C2417
Blei
Lead
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410