2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene

NMIAD869
PROONMIAD869EA 248 EUR
PROONMIAD869
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
Formel: C₉H₉NO₂
MDL: MFCD00014720
CAS-Nummer: 705-60-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR