4,4'-TDE
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan, p,p'-DDD, 1,1-Bis(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan, p,p'-TDE, TDE, 2,2-Bis(4-chlorphenyl)-1,1-dichlorethan, 4,4'-DDD
NMIAP1311
PROONMIAP1311EA 249 EUR
PROONMIAP1311
4,4'-TDE
4,4'-TDE
Formel: C₁₄H₁₀Cl₄
Molecular Weight: 320,04 g/mol
Siedepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111 °C
Dichte: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000851
CAS-Nummer: 72-54-8
EINECS: 200-783-0
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03111