Laktose
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Milchzucker, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose
RTC-PHR-1025
PROORTC-PHR-1025EA 0 EUR
PROORTC-PHR-1025
Laktose
Laktose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Siedepunkt: 592
Schmelzpunkt: 222,8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151251
CAS-Nummer: 63-42-3
EINECS: 200-559-2
Merck Index: 12,05356