Acetaldehyd 95
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Ethanal
TRC-A132600-1G
PROOTRC-A132600-1GEA 199 EUR
PROOTRC-A132600-1G
Acetaldehyd 95
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44.05 g/mol
Siedepunkt: 20.1
Schmelzpunkt: -123
Flammpunkt: -27
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
Merck Index: 12,00037