Natriummetabisulfit
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
TRC-S66706010G
PROOTRC-S66706010GEA 0 EUR
PROOTRC-S66706010G
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Bitte beachten Use of water spray when fighting fire may be inefficient.
Formel: Na₂S₂O₅
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid
MS Conforms
Sodium Content 24.6%