Alternariol monomethyl ether
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
TRCA575770-5MG
PROOTRCA575770-5MGEA 672 EUR
PROOTRCA575770-5MG
Alternariol monomethyl ether
Alternariol monomethyl ether
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00058532
CAS-Nummer: 23452-05-3
EINECS: 636-657-0
UN: 3462
ADR: 6.1,I