Linezolid, weiß

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide

TRCL466500-50
PROOTRCL466500-50EA 413 EUR
PROOTRCL466500-50
Linezolid, weiß
Linezolid
Formel: C₁₆H₂₀FN₃O₄
Molecular Weight: 337,4 g/mol
Schmelzpunkt: 176,..180 °C
MDL: MFCD00937825
CAS-Nummer: 165800-03-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR