Meloxicam
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRCM216100-250
PROOTRCM216100-250EA 0 EUR
PROOTRCM216100-250
Meloxicam
Meloxicam
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
Molecular Weight: 351,40 g/mol
MDL: MFCD00868752
CAS-Nummer: 71125-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pale yellow to light yellow solid
NMR Conforms
Elemental analysis %C: 47.69, %H: 3.58, %N: 11.73
HPLC purity 99.88% (355 nm)
MS Conforms