Nicardipin -hydrochlorid, gelb, fest
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, Nicardipine HCl
TRCN394500-50
PROOTRCN394500-50EA
63
EUR
PROOTRCN394500-50
Nicardipin -hydrochlorid, gelb, fest
Nicardipin -hydrochlorid
Formel:
C₂₆H₂₉N₃O₆ Molecular Weight: 515,99 g/mol Schmelzpunkt: 176,..178 °C |
MDL:
MFCD00057327 CAS-Nummer: 54527-84-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Crystalline powder | Appearance |
Solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |