CD4⁺-T-Zellen, Gesund
Lieferant: PROVITRO
12194110010 12194109010
PRTV12194110010EA 1110 EUR
PRTV12194110010 PRTV12194109010
CD4⁺-T-Zellen, Gesund
Zellen
Isolierte T-Zellen, einschließlich CD3⁺-Pan-T-Zellen, CD4⁺- und CD8⁺-Untergruppen, wurden durch immunomagnetische Zelltrennungstechniken unter Verwendung positiver oder negativer Selektion aus mononukleären Zellen gewonnen. Diese differenzierten Verfahren gewährleisten die präzise Isolierung der gewünschten T-Zellgruppen. CD4⁺-T-Zellen spielen eine Rolle bei der Koordinierung von Immunreaktionen, während CD8⁺-T-Zellen eine zytotoxische Funktion ausüben.
  • Reinheit >90% durch Durchflusszytometrie
  • Test negativ für Hepatitis B und C, HIV 1/2, HTLV-I/II, HIV-1/HCV/HBV
  • Kryokonserviert in CryoStor® CS10-Medien
Die Zellen wurden von gesunden menschlichen Spendern unter Verwendung von Genehmigungsformularen und Verfahren gesammelt, die vom Institutional Review Board (IRB) genehmigt wurden.
Lagerung: Für eine längere Zellkonservierung oder -reanimation wird empfohlen, die Zellen für eine längere Lagerung in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff vorzubereiten. Von der Lagerung von Zellen in der flüssigen Phase von Stickstoff wird dringend abgeraten, um potenzielle Kreuzkontaminationsrisiken bei der Entnahme aus dem Lager zu vermeiden. Langzeitlagerung unter −175 °C und für Kurzzeitlagerung etwa ein oder zwei Wochen bei −80 °C sind zulässig, es wird jedoch empfohlen, diese Dauer zu minimieren, um optimale Stabilität zu gewährleisten. Aufgetaute Proben sollten sofort verwendet und nicht gelagert werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten