Dispase II-Lösung in PBS, Provitro
Lieferant: PROVITRO
Das Passagekit unmittelbar nach der Lieferung bei −20 °C im Dunkeln lagern. Vor Gebrauch das Passagekit auftauen. Nach dem Einsatz bei 2 °C bis 8 °C im Dunkeln maximal 2 Wochen lagern. Achtung: Nach dem Auftauen ist die Haltbarkeit der Dispase II-Lösung auf 14 Tage begrenzt.
Verpackung: Nach dem Auftauen das Passagekit bis zu einem Monat lang im Dunkeln bei 4 °C bis 8 °C aufbewahren. Temperaturen über 37 °C vermeiden und keine unkontrollierten Wärmequellen wie Mikrowellen verwenden. Das Kit niemals wieder einfrieren, da dies zu irreversiblen Schäden aufgrund erhöhter Salzkonzentrationen durch das Ausfrieren von reinem Wasser führen kann.