Supplement-Kit für Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen
Lieferant: PROVITRO
Das Ergänzungskit für die Kultivierung menschlicher glatter Muskelzellen (HSMC) bietet eine optimierte Formulierung zur Förderung des Wachstums und Erhaltung der Gesundheit dieser Zellen. Durch Zugabe der Komponenten des Ergänzungskits zu einem 500-ml-Basalmedium wird eine spezielle Umgebung zur Unterstützung der Kultivierung von HSMCs geschaffen. Die Formulierung ist speziell auf die anfängliche Aussaat von 4000 Zellen pro Quadratzentimeter zugeschnitten, mit dem Ziel, eine Konfluenz von etwa 90% zu erreichen. Aufgrund der Möglichkeit einer verringerten proliferativen Aktivität empfehlen wir, das Antibiotika-Ergänzungsmittel nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden. Alle Komponenten werden strengen biologischen Tests unterzogen. Jede Charge wird speziell auf die proliferative Eigenschaft menschlicher glatter Muskelzellen (HSMC) untersucht. Die im Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen kultivierten Zellen werden gründlichen Untersuchungen unterzogen, einschließlich der Untersuchung ihrer Morphologie, Adhäsionsrate, Koloniebildungseffizienz und Populationsverdopplungszeit.
Es wird auch in der Zellkultur verwendet, insbesondere in Systemen mit geringem Serumgehalt oder vollständig serumfreien Kultursystemen.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.
Bitte beachten Lagern Sie die ergänzten glatten Muskelzellen bei einer Temperatur von −20 °C. Die Ergänzungen dürfen nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Halten Sie sich immer an diese Lagerungsrichtlinien, um die Wirksamkeit und Integrität zu erhalten.