Supplement-Kit für Skelettmuskel-Zellwachstumsmedium, FCS
Lieferant: PROVITRO
2150602
PRTV2150602EA 133 EUR
PRTV2150602
Supplement-Kit für Skelettmuskel-Zellwachstumsmedium, FCS
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Provitro-Wachstumsmedium für Skelettmuskelzellen ist ein steriles flüssiges Kulturmedium zur Kultivierung menschlicher Skelettmuskelzellen (HSKMC). Das Medium wird als Basalmedium geliefert und ist nach Zugabe der Ergänzungskit-Komponenten zur Kultivierung von Provitro HSKMC geeignet. Die Formulierung ist für eine anfängliche Anzucht von 4000 Zellen/cm² bis zur Konfluenz (ca. 90%) optimiert. Futterschicht, Matrixsubstrate oder andere Substanzen sind nicht erforderlich. Aufgrund der Möglichkeit einer verringerten proliferativen Aktivität empfehlen wir, das Antibiotika-Ergänzungsmittel nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden.
Es wird auch in der Zellkultur verwendet, insbesondere in Systemen mit geringem Serumgehalt oder vollständig serumfreien Kultursystemen. Dieses Produkt wird aus der Hefe hergestellt. Pichia pastoris.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.
Bitte beachten Das ergänzte Skelettmuskel-Zellwachstumsmedium kann im Dunkeln bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Monat gelagert werden. Das Medium nicht über 37 °C erhitzen oder unkontrollierbare Wärmequellen (z. B. Mikrowellengeräte) verwenden. Wenn nur ein Teil des Mediums verwendet werden soll, diese Menge aus der Flasche entnehmen und erhitzen.
Medium nicht einfrieren. Dies kann zu hohen Salzkonzentrationen durch Ausfrieren von reinem Wasser führen, was zu irreversiblen Schäden führt.