Ergänzungskit für MVEC-Wachstumsmedium, fortgeschritten, FCS
Lieferant: PROVITRO
Das Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, fortgeschritten, eignet sich für die Kultivierung menschlicher mikrovaskulärer Endothelzellen von Provitro, nachdem die Komponenten des Ergänzungskits zu 500-ml-Basalmedium hinzugefügt wurden. Die Formulierung ist für eine anfängliche Ansaat von 4000 Zellen/cm² bis zur Konfluenz (ca. 90 %) optimiert. Futterschicht, Matrixsubstrate oder andere Substanzen sind nicht erforderlich. Aufgrund der Möglichkeit einer verringerten proliferativen Aktivität empfehlen wir, das Antibiotika-Ergänzungsmittel nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden.
IL-4 reguliert auch den Wechsel der Immunglobulinklassen zu IgG1 und IgE und spielt eine entscheidende Rolle bei Immunreaktionen. Übermäßige IL-4-Produktion durch Th2-Zellen ist mit erhöhten IgE-Werten und Allergien verbunden.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.
Bitte beachten Bewahren Sie die Ergänzungen bei −20 °C auf. Verwenden Sie die Ergänzungen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Vermeide jeglichen auftauen/einfrieren-Zyklus.