Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitrosafe Plus, A812
Lieferant: Portwest
A812GNRL A812GNRM A812GNRS A812GNRXL A812GNRXS A812GNRXXL
PRTWA812GNRLEA 46.7 EUR
PRTWA812GNRL PRTWA812GNRM PRTWA812GNRS PRTWA812GNRXL PRTWA812GNRXS PRTWA812GNRXXL
Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitrosafe Plus, A812
Handschuhe
Dieser getestete und zertifizierte Stulpenhandschuh aus Nitril bietet Schutz vor vielen gängigen Chemikalien, die heute in der Industrie vorkommen.
  • Anti-Rutsch-Muster mit hoher Fingerfertigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hochempfindlich und frei von löslichen Proteinen helfen sie das Risiko einer allergischen Reaktion zu minimieren
  • Strukturiertes Muster für besseren Griff
  • Flockfutter für zusätzlichen Komfort
Ideal für Fertigung, Lackieranwendungen, Elektronik und Glashandhabung, wo Silikon problematisch ist. Geeignet für eine Vielzahl von Branchen, darunter Industriereinigung, Laborarbeiten, Leichtmontage, Luft- und Raumfahrt und die chemische Industrie.
Standards: EN ISO 374-5 Mikroorganismen; EN 388:2016 (3101X); EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLMNOPST); Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen