Flammfeste Jacke, Warnkleidung, Bizflame™ Multi Arc, FR79
Lieferant: Portwest
FR79YNRL FR79YNRM FR79YNRXL FR79YNRXXL
PRTWFR79YNRLEA 375 EUR
PRTWFR79YNRL PRTWFR79YNRM PRTWFR79YNRXL PRTWFR79YNRXXL
Flammfeste Jacke, Warnkleidung, Bizflame™ Multi Arc, FR79
Arbeitskleidung
Diese Jacke aus 80% Baumwolle, 19% Polyester und 1% antistatischen Kohlefasern vereint Langzeitschutz mit höchstem Tragekomfort. Die außergewöhnlichen Schutzeigenschaften bieten sowohl hohe Sichtbarkeit als auch flammhemmenden Schutz.
  • Anti-elektrostatische Eigenschaften, lichtbogenbeständig
  • Ergonomisch geformte Kapuze
  • Flammhemmendes Baumwollfutter an Kapuze und Körper
  • Verdeckte Handytasche, verdeckte Brusttaschen
  • Versiegelte Nähte zum Schutz vor Regen
Gewicht: 320 g/m²; 70 g/m² (Baumwollfutter)
Standards: EN 13034 (Typ 6), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11611 (Klasse 2 A1+A2), EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2), EN 343 (3-3)