Ventilierte faltbare Dolomit-Atemschutzmaske, EAGLE FFP2
Lieferant: Portwest
P291WHR
PRTWP291WHREA 22.6 EUR
PRTWP291WHR
Ventilierte faltbare Dolomit-Atemschutzmaske, EAGLE FFP2
Respirators Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Innovative, kompakte, faltbare Maske mit sieben dynamischen Teilen, die eine hervorragende Bewegungsfreiheit des Gesichts bei maximalem Komfort bietet.
  • Befestigung an sieben ergonomische Punkten, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpassen
  • Hochleistungs-Ausatemventil bietet Komfort unter heißen und feuchten Bedingungen
  • Flexible Form ermöglicht die Maske flach zu falten
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
Mit Ventilen und Innenschaum für mehr Komfort für den Träger. Optionaler Dolomit-Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung Ein individueller Polybeutel und eine spezielle flache Form sorgen für eine einfache Lagerung und Automatenfähigkeit.
Standards: CE-KAT III.