Kombi-Filter Bajonettanschluss-System, ABEK1P3
Lieferant: Portwest
P971BRR
PRTWP971BRREA 68.2 EUR
PRTWP971BRR
Kombi-Filter Bajonettanschluss-System, ABEK1P3
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Gas-, Dampf- und Partikel-Atemschutzmasken
Dieser kombinierte Gas- und Partikelfilter schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und dessen Derivaten.
  • Bajonettverschluss
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
Er ist als Filter der Klasse 1 für Gase und der Klasse 3 für Partikel eingestuft und schützt vor Schadstoffen, Lösungsmitteln, toxischen Partikeln und Mikroorganismen. Das spezielle Portwest-Bajonettsystem sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Maske und Filter. Dieser Filter ist kompatibel mit den Halbmasken P420, P430, P421, P431 und dem Vollgesichtsmasken-Modell P500.
Standards: EN 14387 Typ P Klasse 3R. CE-KAT III.