Brillen-Reingungstücher
Lieferant: Portwest
PA01WHR
PRTWPA01WHREA 14.7 EUR
PRTWPA01WHR
Brillen-Reingungstücher
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Linsenreinigungstücher
Brillen-Reingungstücher werden einsatzbereit in einer praktischen Spenderbox geliefert.
  • 100 Reingungstücher in der Box
  • Fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Jedes Tuch einzeln verpackt
  • Für alle Portwest Schutzbrillen geeignet
  • Antistatisch
  • Enthält keinen Alkohol
Ideal für Fertigung, Lackieranwendungen, Elektronik und Glashandhabung wo Silikon problematisch ist.
Spenderbox misst 130×200 mm und beinhaltet 100 individuell verpackte Brillen-Reingungstücher.