Endurance-Visier für Höhen
Lieferant: Portwest
PA03CLR
PRTWPA03CLREA 34.9 EUR
PRTWPA03CLR
Endurance-Visier für Höhen
Gesichtsschutz
Panoramavisier mit rundum Sichtfeld für Helme zum Arbeiten in großer Höhe. Tragbar für Brillenträger über Ihrer Sehhilfe.
  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Leicht und robust
  • Kratzfeste Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
Kompatibel mit Höhensicherungshelmen, zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen geeignet, dieser Gesichtsschutz hat eine Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit.
Standards: EN 170 (2C-1.2 ).