Chemikalien Vollsichtbrille
Lieferant: Portwest
PS21CLR
PRTWPS21CLREA 8 EUR
PRTWPS21CLR
Chemikalien Vollsichtbrille
Vollsichtbrillen
PS21 Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung und Acetatglas ist besonders für den Einsatz in der chemischen Industrie geeignet.
  • Indirekte Belüftung
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Beschlagfreie- und Anti-Kratz-Beschichtung
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Die erstklassige Anti-Beschlag-Beschichtung (mit N auf dem Glas gekennzeichnet) und der ultraweiche Rahmen sorgen für einen hohen Tragekomfort an langen Arbeitstagen.