Leichte Sicherheitsbrille, PW14
Lieferant: Portwest
PW14CLR
PRTWPW14CLREA 5.3 EUR
PRTWPW14CLR
Leichte Sicherheitsbrille, PW14
Schutzbrillen
Superleichte und strapazierfähige Sicherheitsbrille in einem schlanken Design und gekrümmtem Glas mit 10er Basiskurve.
  • Größere Passform für einen perfekten Sitz
  • 99% UV-Schutz
  • Kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Leicht und komfortabel
Material: Polycarbonat
Bereich: PSA
Standards: CE zertifiziert, EN 166 1 F, AS/NZS 1337.1, ANSI/ISEA Z87 + U6, EN 170 2C-1.2
Verpackung: Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten