Schutzbrille mit direkter Belüftung
Lieferant: Portwest
PW20CLR
PRTWPW20CLREA 3.3 EUR
PRTWPW20CLR
Schutzbrille mit direkter Belüftung
Vollsichtbrillen
Die Schutzbrille wurde für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist mit einem flexiblen PVC-Rahmen für ultraleichten und bequemen Tragekomfort ausgestattet.
  • Direkte Belüftung
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • 99% UV-Schutz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Leichte und bequeme Schutzbrille mit Direktbelüftung bietet hervorragenden Seitenschutz und ist einzeln verpackt.
Standards: ANSI/ISEA Z87+.