Autogenschweißerbrille
Lieferant: Portwest
PW60BGR
PRTWPW60BGREA 8.9 EUR
PRTWPW60BGR
Autogenschweißerbrille
Vollsichtbrillen
Die PW60-Brille für autogenes Brennen und Schweißen. Bietet höchste Leistung mit einem Schattierungswert fünf.
  • Indirekte Belüftung
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Ein weicher, bequemer Rahmen mit hochklappbarer Linse ermöglicht die Verwendung der Schutzbrille bei Schleifarbeiten. Indirekte Belüftung und individuelle Verpackung.
Standards: EN 169 (Schattierung 5).