Gesichtsschild Plus
Lieferant: Portwest
PW96CLR
PRTWPW96CLREA 22.3 EUR
PRTWPW96CLR
Gesichtsschild Plus
Gesichtsschutz
Dieser Gesichtsschutz schützt vor geschmolzenen Metallspritzern und heißen Festkörperspritzern.
  • Gesichtsschutz aus klarem Polycarbonat mit Aluminiumkante
  • Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen
  • Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Einfacher und sicherer Visierwechsel
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Hervorragender frontaler und seitlicher Gesichtsschutz. Ratscheneinstellung für einen bequemen Sitz. Ersatzvisier erhältlich (PW99).
Standards: ANSI/ISEA Z87 +.