Magnesiumchlorid solution_SC 1 M
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: D-Gulonic acid γ-lactone, D-Gulonic acid-1,4-lactone
R004
R004EA 74.2 EUR
R004
Magnesiumchlorid solution_SC 1 M
Magnesium chloride solutions
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203.3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6