Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Potassiumchloride
R005
R005EA 64.8 EUR
R005
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621