Natriumchlorid-Lösung 5 M, steril
Lieferant: G Bioscienes
R006
R006EA
86.4
EUR
R006
Natriumchlorid-Lösung 5 M, steril
Natriumchlorid
A sterile solution of 5M sodium chloride prepared with ACS Grade sodium chloride.
Formel:
NaCl |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 |