Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz
R011
R011EA 62.9 EUR
R011
Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molecular Weight: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM