Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
R034
R034EA 186 EUR
R034
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6