Lithiumacetat 1 mol/l aqueous solution
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Essigsäure Lithiumsalz
R039
R039EA 80.1 EUR
R039
Lithiumacetat 1 mol/l aqueous solution
Lithiumacetat
Formel: H₃CCOOLi
Molecular Weight: 65.99 g/mol
Schmelzpunkt: 291
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013057
CAS-Nummer: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544