Calciumchlorid 1 M in wässriger Lösung

Lieferant: G Bioscienes
Achtung

R040
R040EA 74.2 EUR
R040
Calciumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Calcium chloride solutions
Formel: CaCl₂·2H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR