Pipettenspitzen, in Boxen, für Pos-D™ Pipetten
Lieferant: RAININ
C-10 C-1000 C-25 C-250 C-50 17008604
RAINC-10EA 324 EUR
RAINC-10 RAINC-1000 RAINC-25 RAINC-250 RAINC-50 RAIN17008604
Pipettenspitzen, in Boxen, für Pos-D™ Pipetten
Pipettenspitzen
Diese Spitzen sind für Pos-D™ Verdängungspipetten konstruiert. Der Einwegkolben, der sich innerhalb einer Kunststoffkapillare bewegt, steht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit. Die direkte Kolbenbewegung an der Kapillarenwand sorgt für ein vollständiges Dispensieren ohne Tröpfchen. Diese Spitzen eliminieren Kreuz-Kontaminierung durch Aerosole, Proben oder Pipetten.