Phloxin B 3% in wässriger Lösung für die Histologie, für Zytologie

Lieferant: RAL

Synonyme: CI 45410

350750-1000
RALA350750-1000EA 0 EUR
RALA350750-1000
Phloxin B 3% in wässriger Lösung für die Histologie, für Zytologie
Phloxin B
Formel: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
Molecular Weight: 829,6344 g/mol
MDL: MFCD00070627
CAS-Nummer: 18472-87-2
EINECS: 242-355-6
IVDLogo

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR