Bisacrylamid, Pulver

Lieferant: G Bioscienes
Achtung

RC-024 RC-025
RC-024EA 163 EUR
RC-024 RC-025
Bisacrylamid, Pulver
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR