Cäsiumchlorid

Lieferant: G Bioscienes

RC-035 RC-034
RC-035EA 1220 EUR
RC-035 RC-034
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR